Läs mer
2-(4-Isobutylphenyl)propanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Isobutylphenyl)propanal |
| CAS | 51407-46-6 |
| Molekylformel | C13 H18 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propan-1-al, 2-(4-isobutylphenyl)propanal, Benzeneacetaldehyde, α-methyl-4-(2-methylpropyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,9-11H,8H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C=O |
| IUPAC-namn | 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.28 |
| Formel vikt | 190.1358 |