Läs mer
2-(4-isobutylfenyl)propannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10526435
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 10526435
Brand: Thermo Scientific Maybridge SEW06499EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 58609-73-7
Molekylformel C13H17N
Molekylvikt (g/mol) 187.286
MDL-nummer MFCD02180706
InChI-nyckel PKQKHWNHCKNYSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-isobutylphenyl propanenitrile, 2-4-isobutylphenyl propionitrile, 2-4-2-methylpropyl phenyl propanenitrile, 2-4-isobutylphenyl propiononitrile, 2-p-isobutylphenyl propiononitrile, +--2-4'-isobutylphenyl propionitrile, +/--2-4'-isobutylphenyl propionitrile, ibuprofen nitrile, aronis24266, 2-4-isobutylphenyl-propionitrile
PubChem CID 108374
ChEBI CHEBI:27415
IUPAC-namn 2-[4-(2-metylpropyl)fenyl]propannitril
LEDER CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel (CH3)2CHCH2C6H4CH(CN)CH3
Kvantitet 10 g
Formel vikt 187.28
Procent renhet 97%