Läs mer
2-(4-isobutylfenyl)propannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10620933
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10620933 1 g 1g
10526435 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10620933 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW06499DA
Kemiska identifierare
CAS 58609-73-7
Molekylformel C13H17N
Molekylvikt (g/mol) 187.286
MDL-nummer MFCD02180706
InChI-nyckel PKQKHWNHCKNYSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-isobutylphenyl propanenitrile, 2-4-isobutylphenyl propionitrile, 2-4-2-methylpropyl phenyl propanenitrile, 2-4-isobutylphenyl propiononitrile, 2-p-isobutylphenyl propiononitrile, +--2-4'-isobutylphenyl propionitrile, +/--2-4'-isobutylphenyl propionitrile, ibuprofen nitrile, aronis24266, 2-4-isobutylphenyl-propionitrile
PubChem CID 108374
ChEBI CHEBI:27415
IUPAC-namn 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanenitrile
LEDER CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Linjär formel (CH3)2CHCH2C6H4CH(CN)CH3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 187.28
Procent renhet 97%