Läs mer
2-(4-isobutylfenyl)propannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Linjär formel | (CH3)2CHCH2C6H4CH(CN)CH3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 187.28 |
| Procent renhet | 97% |