Läs mer
2-(4-Isobutylphenyl)propionitrile, Mikromol™
Produktkod. 30050773
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050773 100 mg
1 options
Produktkod. 30050773 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0002.21
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(4-Isobutylphenyl)propionitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Isobutylphenyl)propionitrile
CAS 58609-73-7
Analyt- eller komponentnamn 2-(4-Isobutylphenyl)propionitrile
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H17 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-(4-Isobutylphenyl)propionitrile
InChI formel InChI=1S/C13H17N/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,10-11H,8H2,1-3H3
LEDER CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C#N
IUPAC-namn 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanenitrile
Molekylvikt (g/mol) 187.28
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 187.1361 g/mol