missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(4-Isobutyrylphenyl)propanamide, Mikromol™

Produktkod. 30460615
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460615 4 x 25 mg
17900506 100 mg
17990936 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30460615 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0002.0700254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-(4-Isobutyrylphenyl)propanamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(4-Isobutyrylphenyl)propanamide
CAS 1823308-53-7
Analyt- eller komponentnamn 2-(4-Isobutyrylphenyl)propanamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H17 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-(4-Isobutyrylphenyl)propanamide
InChI formel InChI=1S/C13H17NO2/c1-8(2)12(15)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(14)16/h4-9H,1-3H3,(H2,14,16)
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(C)C(=O)N
IUPAC-namn 2-[4-(2-methylpropanoyl)phenyl]propanamide
Molekylvikt (g/mol) 219.28
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 219.1259 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.