Läs mer
2-(4-isocyanatofenyl)-5-(trifluormetyl)pyridin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10652475
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10652475 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10205754 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10652475 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53006CB
Kemiska identifierare
CAS 906352-73-6
Molekylformel C13H7F3N2O
Molekylvikt (g/mol) 264.207
MDL-nummer MFCD09817476
InChI-nyckel GFEVPIXAPFROGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-isocyanatophenyl-5-trifluoromethyl pyridine, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzenisocyanate
PubChem CID 24229533
IUPAC-namn 2-(4-isocyanatofenyl)-5-(trifluormetyl)pyridin
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Isocyanatophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 264.21
Procent renhet 97%