Läs mer
2-(4-isocyanatofenyl)pyrimidin, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10123993
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10123993 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10733854 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10123993 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56206CB
Kemiska identifierare
CAS 216059-84-6
Molekylformel C11H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 197.20
MDL-nummer MFCD09702380
InChI-nyckel VGGNOZLRRMBBQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-isocyanatophenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-ylbenzenisocyanate, 4-pyrimidin-2-yl phenylisocyanate, pyrimidine,2-4-isocyanatophenyl, 4-pyrimidin-2-yl phenyl isocyanate
PubChem CID 24229558
IUPAC-namn 2-(4-isocyanatofenyl)pyrimidin
LEDER O=C=NC1=CC=C(C=C1)C1=NC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 197.2
Procent renhet 90%