missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(4-Isopropylphenyl)acrylic Acid, Mikromol™

Produktkod. 17913016
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17913016 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17913016 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0002.590025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-(4-Isopropylphenyl)acrylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(4-Isopropylphenyl)acrylic Acid
CAS 1368714-46-8
Analyt- eller komponentnamn 2-(4-Isopropylphenyl)acrylic Acid
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C12 H14 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-(4-Isopropylphenyl)acrylic Acid
InChI formel InChI=1S/C12H14O2/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12(13)14/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
LEDER CC(C)c1ccc(cc1)C(=C)C(=O)O
IUPAC-namn 2-(4-propan-2-ylphenyl)prop-2-enoic acid
Molekylvikt (g/mol) 190.24
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 190.0994 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.