Läs mer
2-(4-Isopropylphenyl)propanoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Isopropylphenyl)propanoic acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12(13)14/h4-9H,1-3H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 192.115 |