missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(4-Isothiocyanatophenyl)-6-methyl-1,3-benzothiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Isothiocyanatophenyl)-6-methyl-1,3-benzothiazole |
| CAS | 38985-69-2 |
| Molekylformel | C15H10N2S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | p-(6-Methyl-2-benzothiazolyl)phenyl Isothiocyanate, 2-(4-Isothiocyanatophenyl)-6-methylbenzothiazole |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10N2S2/c1-10-2-7-13-14(8-10)19-15(17-13)11-3-5-12(6-4-11)16-9-18/h2-8H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc2nc(sc2c1)c3ccc(cc3)N=C=S |
| IUPAC-namn | 2-(4-isothiocyanatophenyl)-6-methyl-1,3-benzothiazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.38 |
| Formel vikt | 282.0285 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?