Läs mer
2,4-Lutidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Lutidine |
| CAS | 108-47-4 |
| Molekylformel | C7H9N |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2,4-Dimethylpyridine, NSC 2156, alpha,gamma-Dimethylpyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N/c1-6-3-4-8-7(2)5-6/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccnc(C)c1 |
| IUPAC-namn | 2,4-dimethylpyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 107.15 |
| Formel vikt | 107.0735 |