missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(4-methoxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-methoxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile |
| CAS | 4837-74-5 |
| Molekylformel | C11H10N2O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2O/c1-14-10-4-2-3-9-11(10)8(5-6-12)7-13-9/h2-4,7,13H,5H2,1H3 |
| LEDER | COc1cccc2[nH]cc(CC#N)c12 |
| IUPAC-namn | 2-(4-methoxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.2 |
| Formel vikt | 186.0793 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?