Läs mer
2-[[(4-Methoxy-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulfanyl]-1H-benzimidazole, Mikromol™
Beskrivning
2-[[(4-Methoxy-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulfanyl]-1H-benzimidazole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy S-Deoxo Rabeprazole |
| CAS | 102804-82-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy S-Deoxo Rabeprazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H15 N3 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]thio]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Sodium Imp G (EP), Rabeprazole Sodium Impurity G, Rabeprazole Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N3OS/c1-10-13(16-8-7-14(10)19-2)9-20-15-17-11-5-3-4-6-12(11)18-15/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18) |
| LEDER | COc1ccnc(CSc2nc3ccccc3[nH]2)c1C |
| IUPAC-namn | 2-[(4-methoxy-3-methylpyridin-2-yl)methylsulfanyl]-1H-benzimidazole |
| Visa mer |