Läs mer
2-(4-metoxibenzoyl)tiofen, 97 %
Produktkod. 11357475
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357475 50 g 50g
11347475 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357475 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05513.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 4160-63-8 | C12H10O2S | 218,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4160-63-8
Molekylformel C12H10O2S
Molekylvikt (g/mol) 218.27
MDL-nummer MFCD00005440
InChI-nyckel KYVBFEMQEUXVQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methoxybenzoyl thiophene, 4-methoxyphenyl thiophen-2-yl methanone, 2-p-methoxybenzoyl thiophene, p-anisyl thiophen-2-yl ketone, 4-methoxyphenyl 2-thienyl ketone, methanone, 4-methoxyphenyl-2-thienyl, 4-methoxyphenyl 2-thienyl methanone, pubchem10833, acmc-1aikh, 2-thienyl p-anisyl ketone
PubChem CID 77812
IUPAC-namn (4-metoxifenyl)-tiofen-2-ylmetanon
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene
Smältpunkt 71 °C till 75 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 148560
Formel vikt 218.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.