missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(4-Methoxybenzyl)isothiazolidine 1,1-Dioxide, TRC

Produktkod. 30471869
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30471869 50 mg
30469418 10 mg
30464718 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30471869 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26590350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 158089-76-0
Molekylformel C11 H15 N O3 S
Molekylvikt (g/mol) 241.3067
Synonym Isothiazolidine, 2-[(4-methoxyphenyl)methyl]-, 1,1-dioxide
IUPAC-namn 2-[(4-methoxyphenyl)methyl]-1,2-thiazolidine 1,1-dioxide
LEDER COc1ccc(CN2CCCS2(=O)=O)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-(4-Methoxybenzyl)-1,3-propanesultam
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15NO3S/c1-15-11-5-3-10(4-6-11)9-12-7-2-8-16(12,13)14/h3-6H,2,7-9H2,1H3
Formel vikt 241.0773
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.