Läs mer
2-((4-metoxybenzyl)oxy)ättiksyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-((4-Methoxybenzyl)oxy)acetic Acid |
| CAS | 88920-24-5 |
| Molekylformel | C10H12O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)6-14-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | COc1ccc(COCC(=O)O)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-[(4-metoxifyrenyl)metoxi]ättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.19 |
| Formel vikt | 196.0736 |