Läs mer
2-((4-metoxybenzyl)oxy)ättiksyra, TRC
Produktkod. 30475230
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30475230 500 mg
1 options
Produktkod. 30475230 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM331513500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-((4-Methoxybenzyl)oxy)acetic Acid
CAS 88920-24-5
Molekylformel C10H12O4
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O4/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)6-14-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
LEDER COc1ccc(COCC(=O)O)cc1
IUPAC-namn 2-[(4-metoxifyrenyl)metoxi]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 196.19
Formel vikt 196.0736