Läs mer
2-[4-(metoxikarbonyl)-5-metyl-2-oxo-2,3-dihydro-lH-pyrrol-3-yl]ättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10394652
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10394652 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10662623 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10394652 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09316DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 77978-73-5
Molekylformel C9H11NO5
Molekylvikt (g/mol) 213.189
MDL-nummer MFCD00173859
InChI-nyckel WLKUVVIAHUXPSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-pyrrol-3-yl acetic acid, 4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dihydropyrrol-3-yl acetic acid, 1h-pyrrole-3-aceticacid, 2,3-dihydro-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo, maybridge1_002247, 3-methoxycarbonyl-2-methyl-5-oxo-2-pyrrolin-4-yl acetic acid, 2-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dihydropyrrol-3-yl acetic acid, 2-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-pyrrol-3yl acetic acid
PubChem CID 2774998
IUPAC-namn 2-(4-metoxikarbonyl-5-metyl-2-oxo-1,3-dihydropyrrol-3-yl)ättiksyra
LEDER CC1=C(C(C(=O)N1)CC(=O)O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[4-(Methoxycarbonyl)-5-methyl-2-oxo-2, 3-dihydro-1H-pyrrol-3-yl]acetic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 213.19
Procent renhet 97%