Läs mer
2'-(4-Methoxyphenoxy)-4'-nitromethanesulfonanilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-(4-Methoxyphenoxy)-4'-nitromethanesulfonanilide |
| CAS | 51765-76-5 |
| Molekylformel | C14H14N2O6S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-[2-(4-Methoxyphenoxy)-4-nitrophenyl]methanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O6S/c1-21-11-4-6-12(7-5-11)22-14-9-10(16(17)18)3-8-13(14)15-23(2,19)20/h3-9,15H,1-2H3 |
| LEDER | COC1=CC=C(OC2=C(C=CC([N+]([O-])=O)=C2)NS(=O)(C)=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | N-(2-(4-methoxyphenoxy)-4-nitrophenyl)methanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.34 |
| Formel vikt | 338.06 |