Läs mer
2-(4-metoxifenoxi)etanaminhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10342383
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10342383 1 g 1g
10230323 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10342383 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB10107DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 98959-77-4
Molekylformel C9H14ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 203.666
InChI-nyckel YCFXTJDWVNEVEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methoxyphenoxy ethan-1-amine hydrochloride, 2-4-methoxyphenoxy ethanamine hydrochloride, 2-4-methoxyphenoxy ethylamine hydrochloride, 2-4-methoxyphenoxy ethylaminehydrochloride, 1-2-aminoethoxy-4-methoxybenzene hydrochloride
PubChem CID 43810691
IUPAC-namn 2-(4-metoxifenoxi)etanamin;hydroklorid
LEDER COC1=CC=C(C=C1)OCCN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-methoxyphenoxy)ethanamine hydrochloride
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 203.67