Läs mer
2-(4-Methoxyphenoxy)ethylamine, Thermo Scientific™
Produktkod. 10283182
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10283182 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10495902 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10283182 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF03346CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 50800-92-5
Molekylformel C9H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 167.208
MDL-nummer MFCD00052978
InChI-nyckel YXRCDWIZAGWUBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methoxyphenoxy ethylamine, 2-4-methoxyphenoxy ethanamine, 2-4-methoxyphenoxy-1-ethanamine, 1-2-aminoethoxy-4-methoxybenzene, 2-4-methoxy-phenoxy-ethylamine, 2-4-methoxyphenoxy ethan-1-amine, ethanamine, 2-4-methoxyphenoxy, maybridge3_000601, 2-4-methoxy-phenoxy ethylamine
PubChem CID 1797793
IUPAC-namn 2-(4-methoxyphenoxy)ethanamine
LEDER COC1=CC=C(C=C1)OCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Methoxyphenoxy)ethylamine
Förpackning Amber Glass Bottle
Linjär formel NH2(CH2)2OC6H4OCH3
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 167.21
Procent renhet Tech.
Kvalitet Technical