Läs mer
2-(4-Methoxyphenoxy)ethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Methoxyphenoxy)ethylamine |
| CAS | 50800-92-5 |
| Molekylformel | C9H13NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-(2-Aminoethoxy)-4-methoxybenzene, 2-(4-Methoxyphenoxy)ethan-1-amine, 2-(4-Methoxyphenoxy)ethylamine, 2-(p-Methoxyphenoxy)ethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2/c1-11-8-2-4-9(5-3-8)12-7-6-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(OCCN)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-methoxyphenoxy)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.21 |
| Formel vikt | 167.0946 |