missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(4-Methoxyphenoxy)propanoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Methoxyphenoxy)propionic Acid |
| CAS | 13794-15-5 |
| Molekylformel | C10 H12 O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-(4-Methoxyphenoxy)propanoic acid, Propionic acid, 2-(p-methoxyphenoxy)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Methoxyphenoxy)propanoic acid, 2-(4-Methoxyphenoxy)propionic acid, 2-(p-Methoxyphenoxy)propionic acid, Lactisol, NSC 352144 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-7(10(11)12)14-9-5-3-8(13-2)4-6-9/h3-7H,1-2H3,(H,11,12) |
| LEDER | COc1ccc(OC(C)C(=O)O)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-methoxyphenoxy)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.2 |
| Formel vikt | 196.074 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?