Läs mer
2-(4-Methoxyphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Methoxyphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| CAS | 78317-83-6 |
| Molekylformel | C16H17NO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydro-2-(p-methoxyphenyl)-isoquinoline, 2-(4-Methoxylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO/c1-18-16-8-6-15(7-9-16)17-11-10-13-4-2-3-5-14(13)12-17/h2-9H,10-12H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)N2CCc3ccccc3C2 |
| IUPAC-namn | 2-(4-methoxyphenyl)-3,4-dihydro-1H-isoquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.31 |
| Formel vikt | 239.131 |