Läs mer
2-(4-Methoxyphenyl)-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Methoxyphenyl)-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 956296-81-4 |
| Molekylformel | C14H11NO4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-(4-Methoxyphenyl)-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11NO4/c1-18-9-4-2-8(3-5-9)12-6-10-13(19-12)7-11(15-10)14(16)17/h2-7,15H,1H3,(H,16,17) |
| LEDER | COc1ccc(cc1)c2oc3cc([nH]c3c2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(4-methoxyphenyl)-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.24 |
| Formel vikt | 257.0688 |