Läs mer
2-(4-metoxifenyl)acetaldehyd, TRC
Produktkod. 30481926
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481926 500 mg
30474806 50 mg
30480276 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30481926 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM222983500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5703-26-4
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.17
IUPAC-namn 2-(4-metoxifyfenyl)acetaldehyd
LEDER COc1ccc(CC=O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Methoxyphenyl)acetaldehyde
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5,7H,6H2,1H3
Formel vikt 150.0681