Läs mer
2-(4-metoxifenyl)acetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Methoxyphenyl)acetophenone |
| CAS | 24845-40-7 |
| Molekylformel | C15 H14 O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Ethanone','2-(4-methoxyphenyl)-1-phenyl-, Acetophenone','2-(p-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Methoxyphenyl)-1-phenylethanone, 1-Phenyl-2-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-(4-Methoxyphenyl)-1-phenyl-1-ethanone, 2-p-Anisyl-1-phenylethanone, 4-Methoxybenzyl phenyl ketone, 4'-Methoxydeoxybenzoin, NSC 26657, p-Methoxybenzyl phenyl ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c1-17-14-9-7-12(8-10-14)11-15(16)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(CC(=O)c2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-metoxyfenyl)-1-fenyletanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.27 |
| Formel vikt | 226.0994 |