Läs mer
2-(4-metoxifenyl)acetofenon, TRC
Produktkod. 30478064
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30478064 250 mg
1 options
Produktkod. 30478064 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM265795250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Methoxyphenyl)acetophenone
CAS 24845-40-7
Molekylformel C15 H14 O2
Kvantitet 250 mg
Synonym Ethanone','2-(4-methoxyphenyl)-1-phenyl-, Acetophenone','2-(p-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Methoxyphenyl)-1-phenylethanone, 1-Phenyl-2-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-(4-Methoxyphenyl)-1-phenyl-1-ethanone, 2-p-Anisyl-1-phenylethanone, 4-Methoxybenzyl phenyl ketone, 4'-Methoxydeoxybenzoin, NSC 26657, p-Methoxybenzyl phenyl ketone
InChI formel InChI=1S/C15H14O2/c1-17-14-9-7-12(8-10-14)11-15(16)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3
LEDER COc1ccc(CC(=O)c2ccccc2)cc1
IUPAC-namn 2-(4-metoxyfenyl)-1-fenyletanon
Molekylvikt (g/mol) 226.27
Formel vikt 226.0994
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.