Läs mer
2-(4-Methoxyphenyl)acetyl chloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Methoxyphenyl)acetyl chloride |
| CAS | 4693-91-8 |
| Molekylformel | C9H9O2Cl |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3 |
| LEDER | COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 2-(4-Methoxyphenyl)acetyl Chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.61 |
| Formel vikt | 184.03 |