Läs mer
2-(4-metoxifenyl)etanol, 98 %
Produktkod. 11392396
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392396 50 g 50g
11382396 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392396 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06158.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 702-23-8 | C9H12O2 | 152,193 g/mol
2-(4-metoxifenyl)etanol används som en intern standard i den fluorbaserade tvåfasiska katalysreaktionen. Det används vid framställning av 4-(2-jodetyl)fenol genom att återloppskoka det med 47% jodvätesyra. Det kan användas vid framställning av (2R* ,4R* )-l-n-butyl-2-metyl-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)-6-metoxi-1,2,3,4-tetrahydrokinolin och (2R* ,4S* )-l-n-butyl-2-metyl-4-(2-oxopyrrolidin-l-yl)-6-metoxi-l,2,3,4-tetrahydrokinolin. Det används för livsmedel, parfymer och kosmetika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-(4-metoxifenyl)etanol används som intern standard i den fluorbaserade tvåfasiska katalysreaktionen. Det används vid framställning av 4-(2-jodetyl)fenol genom att återloppskoka det med 47% jodvätesyra. Det kan användas vid framställning av (2R* ,4R* )-l-n-butyl-2-metyl-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)-6-metoxi-1,2,3,4-tetrahydrokinolin och (2R* ,4S* )-l-n-butyl-2-metyl-4-(2-oxopyrrolidin-l-yl)-6-metoxi-l,2,3,4-tetrahydrokinolin. Det används för livsmedel, parfymer och kosmetika.
Löslighet Löslig i DMSO, metanol
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 702-23-8
Molekylformel C9H12O2
Molekylvikt (g/mol) 152.193
MDL-nummer MFCD00002900
InChI-nyckel AUWDOZOUJWEPBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methoxyphenyl ethanol, 4-methoxyphenethyl alcohol, 4-methoxybenzeneethanol, benzeneethanol, 4-methoxy, p-methoxyphenethyl alcohol, 2-4-methoxyphenyl ethan-1-ol, unii-3mwl5nze9k, 3mwl5nze9k, 4-2-hydroxyethyl anisole, 2-4-methoxyphenyl-ethanol
PubChem CID 69705
IUPAC-namn 2-(4-metoxifenyl)etanol
LEDER COC1=CC=C(C=C1)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Smältpunkt 26 °C till 30 °C
Kokpunkt 334 °C till 336 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.537
Kvantitet 50 g
Beilstein 2043563
Löslighetsinformation Lösligt i DMSO, metanol.
Formel vikt 152.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.