Läs mer
2-(4-metoxifynyl)etanol, TRC
Produktkod. 30483281
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30483281 10 g
1 options
Produktkod. 30483281 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26613510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
CAS 702-23-8
Molekylformel C9H12O2
Kvantitet 10 g
Synonym 4-Methoxybenzeneethanol, 1-Methoxy-4-(2-hydroxyethyl)benzene, 2-(4-Methoxyphenyl)-1-ethanol, 2-(p-Anisyl)ethanol, 4-Methoxyphenethyl Alcohol, NSC 408325, p-(Methoxyphenyl)ethyl Alcohol, p-Methoxyphenethyl Alcohol, beta-(p-Methoxyphenyl)ethanol
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
LEDER COc1ccc(CCO)cc1
IUPAC-namn 2-(4-metoxifenyl)etanol
Molekylvikt (g/mol) 152.19
Formel vikt 152.0837