Läs mer
2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde, 95%
Produktkod. 10627771 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10627771 2.5 g Glass bottle 2.5g
1 options
Produktkod. 10627771 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 425230025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 65192-28-1 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde
Namnnotering 95%
CAS 65192-28-1
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 145°C to 150°C
Färg Beige-Yellow to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C10H10O3
MDL-nummer MFCD00216504
Kvantitet 2.5 g
Synonym 2-4-methoxyphenyl malondialdehyde, 2-4-methoxyphenyl malonaldehyde, 2-4-methoxyphenyl propanedial, 4-methoxyphenyl malonaldehyde, 2-p-methoxyphenyl malonaldehyde, propanedial, 4-methoxyphenyl, 2-4-methoxyphenyl propane-1,3-dial
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alkali
InChI-nyckel SXPCHOYAUFFORX-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(C=O)C=O
IUPAC-namn 2-(4-methoxyphenyl)propanedial
Molekylvikt (g/mol) 178.19
PubChem CID 3849370
Formel vikt 178.19
Procent renhet 95%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.