Läs mer
2-(4-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
2-(4-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride |
| CAS | 50822-98-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(4-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H17 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Venlafaxine Hydrochloride Imp. A (EP), Venlafaxine Imp. A (EP), 2-(4-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity A as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-12(2)9-8-10-4-6-11(13-3)7-5-10;/h4-7H,8-9H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.COc1ccc(CCN(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine;hydrochloride |
| Visa mer |