Läs mer
2-(4-metyl-1,3-tiazol-2-yl)acetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10143424
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10143424 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10143424 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB02109EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 19785-39-8
Molekylformel C6H6N2S
Molekylvikt (g/mol) 138.19
MDL-nummer MFCD03011392
InChI-nyckel XSRRCOBFMZWKJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl acetonitrile, 2-4-methylthiazol-2-yl acetonitrile, 4-methyl-1,3-thiazol-2-yl acetonitrile, 4-methyl-1,3-thiazole-2-yl acetonitrile, 2-thiazoleacetonitrile,4-methyl, 2-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl ethanenitrile, 2-thiazoleacetonitrile, 4-methyl, 4-methyl-2-thiazoleacetonitrile, 4-methylthiazole-2-acetonitrile, 4-methylthiazol-2-yl-acetonitrile
PubChem CID 737184
IUPAC-namn 2-(4-metyl-l,3-tiazol-2-yl)acetonitril
LEDER CC1=CSC(CC#N)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Methyl-1, 3-thiazol-2-yl)acetonitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 138.19
Procent renhet 97%