Läs mer
2-((4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)acetic acid, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-((4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)acetic acid |
| CAS | 64700-15-8 |
| Molekylformel | C12H10O5 |
| MDL-nummer | MFCD00010854 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | O=C(O)COC1=CC(O2)=C(C=C1)C(C)=CC2=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.20 |
| Procent renhet | 95% |