Läs mer
2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carbonitrile, Mikromol
Produktkod. 30460552
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30460552 25 mg
1 options
Produktkod. 30460552 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1005.140025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carbonitrile, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Cyano-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine
CAS 61337-88-0
Analyt- eller komponentnamn 1-(3-Cyano-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H18 N4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Pyridinecarbonitrile, 2-(4-methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)-, 2-(4-Methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)-3-pyridinecarbonitrile, 1-(3-Cyano-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine, 2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)-3-cyanopyridine, 2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carbonitrile
InChI formel InChI=1S/C17H18N4/c1-20-10-11-21(17-15(12-18)8-5-9-19-17)16(13-20)14-6-3-2-4-7-14/h2-9,16H,10-11,13H2,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER CN1CCN(C(C1)c2ccccc2)c3ncccc3C#N
IUPAC-namn 2-(4-methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carbonitrile
Molekylvikt (g/mol) 278.35
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 278.1531 g/mol