Läs mer
2-(4-metyl-5-tiazolyl)etetat, 98+%
Produktkod. 11464927
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464927 100 g 100g
11444927 5 g 5g
11454927 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21867.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 656-53-1 | C8H11NO2S | 185,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 656-53-1
Molekylformel C8H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 185.24
MDL-nummer MFCD00005338
InChI-nyckel CRTCWNPLKVVXIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylthiazol-5-yl ethyl acetate, 4-methyl-5-thiazolylethyl acetate, 2-4-methyl-5-thiazolyl ethyl acetate, sulfurol acetate, 4-methyl-5-2-acetoxyethyl thiazole, 4-methyl-5-thiazoleethanol acetate, 5-2-acetoxyethyl-4-methylthiazole, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethyl acetate, 5-thiazoleethanol, 4-methyl-, acetate ester, 4-methyl-5-beta-acetoxyethyl thiazole
PubChem CID 61192
IUPAC-namn 2-(4-metyl-l,3-tiazol-5-yl)etylacetat
LEDER CC(=O)OCCC1=C(C)N=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate
Densitet 1.147
Kokpunkt 116 °C till 118 °C (6 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.51
Kvantitet 100 g
Formel vikt 185.24
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.