Läs mer
2-(4-metyl-6,7-dihydro-4H-tieno[3,2-c]pyran-4-yl)etanol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10432654
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10432654 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11376845 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10432654 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61809DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 898289-60-6
Molekylformel C10H14O2S
Molekylvikt (g/mol) 198.28
MDL-nummer MFCD09702404
InChI-nyckel UTWVZRFJFAVPIU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethanol, 2-4-methyl-6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethanol, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-ethanol,6,7-dihydro-4-methyl, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethan-1-ol, 4-2-hydroxyethyl-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-yl ethan-1-ol
PubChem CID 24229641
LEDER CC1(CCO)OCCC2=C1C=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Methyl-6, 7-dihydro-4H-thieno[3, 2-c]pyran-4-yl)ethanol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2-{4-metyl-4H,6H,7H-tieno[3,2-c]pyran-4-yl}etan-1-ol
Formel vikt 198.28
Procent renhet 95%