Läs mer
2-(((4-metyl-7-oxyooctyl)oxy)karbonyl)cyklohexankarboxylsyra (blandning av diastereomerer), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, mono-(4-methyl-7-oxo octyl)ester |
| CAS | 1588520-62-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17H28O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Oxo-MINCH |
| InChI formel | InChI=1S/C17H28O5/c1-12(9-10-13(2)18)6-5-11-22-17(21)15-8-4-3-7-14(15)16(19)20/h12,14-15H,3-11H2,1-2H3,(H,19,20) |
| LEDER | CC(CCCOC(=O)C1CCCCC1C(=O)O)CCC(=O)C |
| IUPAC-namn | 2-(4-metyl-7-oxo-oktoxi) karbonylcyklohexan-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.4 |
| Show More |