Läs mer
2 4'-Metylenbis (fenylisocyanat), TRC
Produktkod. 30475062
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30475062 50 mg
1 options
Produktkod. 30475062 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26193550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2 4'-Methylenebis(phenyl Isocyanate)
CAS 5873-54-1
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C15H10N2O2
Kvantitet 50 mg
Synonym 1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-benzene
InChI formel InChI=1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-7-5-12(6-8-14)9-13-3-1-2-4-15(13)17-11-19/h1-8H,9H2
LEDER O=C=NC1=C(CC2=CC=C(N=C=O)C=C2)C=CC=C1
IUPAC-namn 1-isocyanato-2-(4-isocyanatobenzyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 250.26
Formel vikt 250.07