Läs mer
2-(4-metylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)bensoesyrahydrokloridhemihydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10602895
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10602895 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10103774 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10602895 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60451DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 921938-77-4
Molekylformel C13H19ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 270.757
MDL-nummer MFCD09065004
InChI-nyckel UCYNEWGETFFMQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hydrochloride, 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hcl, 2-4-methylhomopiperazin-1-yl benzoic acid hydrochloride hemihydrate, 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1, 2-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzoic acid hydrochloride 0.5 hydrate, benzoicacid, 2-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl-, hydrochloride 1:1, benzoicacid,2-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 24229621
IUPAC-namn 2-(4-metyl-1,4-diazepan-1-yl)bensoesyra;hydroklorid
LEDER CN1CCCN(CC1)C2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzoic acid hydrochloride hemihydrate
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 279.77
Procent renhet 95%