Läs mer
[2-(4-Metylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)fenyl]metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10526914
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10526914 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11336845 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10526914 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60409DA
Kemiska identifierare
CAS 915707-55-0
Molekylformel C13H20N2O
Molekylvikt (g/mol) 220.32
MDL-nummer MFCD09065000
InChI-nyckel IYBDLMFCIKDQDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl phenyl methanol, 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methanol, 2-4-methylhomopiperazin-1-yl benzyl alcohol, 2-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 24229618
IUPAC-namn [2-(4-metyl-1,4-diazepan-1-yl)fenyl]metanol
LEDER CN1CCCN(CC1)C1=CC=CC=C1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [2-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)phenyl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 220.31
Procent renhet 97%