missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(4-Methylphenoxy)-5-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, TRC

Produktkod. 30467165
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30467165 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30467165 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3281702.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(4-Methylphenoxy)-5-nitrobenzoic Acid Methyl Ester
CAS 35486-62-5
Molekylformel C15H13NO5
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H13NO5/c1-10-3-6-12(7-4-10)21-14-8-5-11(16(18)19)9-13(14)15(17)20-2/h3-9H,1-2H3
LEDER COC(=O)c1cc(ccc1Oc2ccc(C)cc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn methyl 2-(4-methylphenoxy)-5-nitrobenzoate
Molekylvikt (g/mol) 287.27
Formel vikt 287.0794
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.