Läs mer
2-(4-Methylphenoxy)-5-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Methylphenoxy)-5-nitrobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 35486-62-5 |
| Molekylformel | C15H13NO5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO5/c1-10-3-6-12(7-4-10)21-14-8-5-11(16(18)19)9-13(14)15(17)20-2/h3-9H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cc(ccc1Oc2ccc(C)cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | methyl 2-(4-methylphenoxy)-5-nitrobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.27 |
| Formel vikt | 287.0794 |