Läs mer
2-(4-metylfenyl)-1,3-tiazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10463943
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10463943 250 mg 250mg
10003952 1 g 1g
10183314 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10463943 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07123CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 17228-99-8
Molekylformel C11H8NO2S
Molekylvikt (g/mol) 218.25
MDL-nummer MFCD01936002
InChI-nyckel MTVWIZYQYPRZGZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-methylphenyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolylthiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-methylphenyl, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-methylphenyl, 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 2794795
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C1=NC(=CS1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Methylphenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 2-(4-metylfenyl)-1,3-tiazol-4-karboxylat
Formel vikt 219.26
Procent renhet 97%