Läs mer
2-(4-methylphenyl)oxirane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-methylphenyl)oxirane |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10-9/h2-5,9H,6H2,1H3 |
| Formel vikt | 134.0732 |