missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(4-methylphenyl)oxirane, TRC

Produktkod. 30473109
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473109 100 mg
30464962 10 mg
30471232 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30473109 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM355488100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 13107-39-6
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.17
IUPAC-namn 2-(4-methylphenyl)oxirane
LEDER Cc1ccc(cc1)C2CO2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(4-methylphenyl)oxirane
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10O/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10-9/h2-5,9H,6H2,1H3
Formel vikt 134.0732
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.