missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4-7,11H,1-3H3 |
| Formel vikt | 150.1045 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?