missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol, TRC

Produktkod. 30478912
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30478912 5 g -
30473206 1 g -
30469791 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30478912 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3277155G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1197-01-9
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.22
Synonym 1-Methyl-4-(1-hydroxy-1-methylethyl)benzene, 1-Methyl-4-(alpha-hydroxyisopropyl)benzene, 2-(4-Methylphenyl)-2-propanol, 2-(p-Methylphenyl)-2-propanol, 2-(p-Tolyl)-2-propanol, 4-Methylcumyl alcohol, 8-Hydroxy-p-cymene, Dimethyl-p-tolyl carbinol, p-Cymene-8-ol, alpha,alpha,4-Trimethylbenzyl alcohol
IUPAC-namn 2-(4-methylphenyl)propan-2-ol
LEDER Cc1ccc(cc1)C(C)(C)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4-7,11H,1-3H3
Formel vikt 150.1045
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.